Merck
T141062
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, free radical
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H14NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.217
MDL number:
Other Notes