Merck
257494
Sigma-Aldrich
3-Cyano-PROXYL
for ESR-spectroscopy
Sinónimos:
3-Cyano-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 139,00
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 139,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
167.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
31-33 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)CC(C#N)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H15N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
RQRRZZIMMXPAGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Spin label
Aplicación
3-Cyano-PROXYL is a stable free radical that can be used in the ESR technique as a nitroxide standard:
  • For the estimation of relative concentrations of the spin adducts of 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO) with ·OH and O2.- radicals.[1][2]
  • For the determination of free radicals present in an aqueous cigarette tar extract.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of chlorogenic acid on hydroxyl radical
Zhang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 247(1-2), 205-210 (2003)
Scavenging of superoxide anion radical by chaparral
Zang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 196(1-2), 157-161 (1999)
Detection of free radicals in aqueous extracts of cigarette tar by electron spin resonance
Zang L-Y, et al.
Free radical biology & medicine, 19(2), 161-167 (1995)
S M Hahn et al.
Radiation research, 132(1), 87-93 (1992-10-01)
The nitroxide Tempol, a stable free radical, has recently been shown to protect mammalian cells against several forms of oxidative stress including radiation-induced cytotoxicity. To extend this observation, six additional water-soluble nitroxides with different structural features were evaluated for potential