Merck
T136824
(3-AMINO-1-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-1H-INDOL-2-YL)(PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
390.464
MDL number:
Other Notes