Merck
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 98,60
US$ 98,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 98,60
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2F4
Número de CAS:
Peso molecular:
150.07
Beilstein:
1910024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 98,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
densidad
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
Clave InChI
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)