Documentos clave
SYNT230012
Synthware graduated distillation receiver tube with hooks
capacity 12 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware T230012, distilling receiver tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 95,50
US$ 95,50
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 95,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 95,50
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Materiales
V-bottom bottom
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
graduations
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware T230012
capacidad
12 mL
Descripción general
Centrifuge tube shaped receiver with an upper standard taper joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)