Documentos clave
Z217514
Flexible stirrer shaft coupling
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 1/4 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 113,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 113,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Descripción general
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)