Documentos clave
SYNS531922
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 19/22
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 32,70
US$ 32,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 32,70
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
US$ 32,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S531922
Descripción general
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)