Documentos clave
SYNS211944
Synthware double oblique PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, Plug Size: 12.9/44
Sinónimos:
Synthware S211944, t-shape stopcock plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 38,60
US$ 38,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 38,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 38,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S211944
calibre tamaño
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)