Documentos clave
SYNS181635
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 6 mm, Plug Size: 16/35
Sinónimos:
Synthware S181635
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S181635
calibre tamaño
6 mm
Descripción general
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)