Documentos clave
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Sinónimos:
Synthware S181125
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 37,40
US$ 37,40
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 37,40
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 37,40
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware S181125
bore size
2 mm
General description
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)