Documentos clave
SYNM541044
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
stopcock bore 4 mm, Ports: 4, Hose Connections: right
Sinónimos:
Synthware M541044, vacuum manifold, gas manifold
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 501,00
US$ 501,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 501,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 501,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
M541044
llave de paso calibre
4 mm
Descripción general
Synthware glass manifold features a 14/20 outer joint at the center to accommodate a rubber septum for keeping syringes in an inert environment, reducing the number used. The main tube has a 22 mm O.D. with right hose connections (10 mm). The delivery ports have 8 mm hose connections.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)