Documentos clave
SYNM131519
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware M131519, glass joint adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 44,10
US$ 44,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 44,10
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 44,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M131519
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware adapter with #15 O-Ring and an inner joint (19/22) to inner ground glass.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)