Documentos clave
SYNF909100H
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F909100H, modified Schlenk reaction flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 228,00
US$ 228,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 228,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 228,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F909100H
capacity
100 mL
General description
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)