Documentos clave
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F164250, 2-neck reaction flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 155,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F164250
capacidad
250 mL
Descripción general
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)