SYNF901410G
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F901410G, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F901410G
capacidad
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)