Documentos clave
SYNF669500
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware F669500, glass conical flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 76,00
US$ 76,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 76,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 76,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom
glass flask
Junta
joint neck29/42
joint: ST/NS29/42
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F669500
capacidad
500 mL
Descripción general
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Otras notas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)