Documentos clave
SYNF661410
Synthware Erlenmeyer flask
joint: ST/NS 14/20, capacity 10 mL
Sinónimos:
Synthware F661410, glass conical flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 25,10
US$ 25,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 25,10
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 25,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom
glass flask
Junta
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pkg of 1 ea
capacidad
10 mL
Descripción general
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Otras notas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)