Documentos clave
SYNF588100
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 100 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 40 mm × 165 mm
Sinónimos:
Synthware F588100, Schlenk tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 160,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 160,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F588100
capacidad
100 mL
tubo D.E × L
40 mm × 165 mm
válvula tamaño
0-8 mm
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)