Documentos clave
SYNF531050
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F531050, Schlenk flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 128,00
US$ 128,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 128,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 128,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F531050
capacidad
50 mL
Descripción general
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)