Documentos clave
Z507857
Round-bottom flask with side port
capacity 5 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 75,70
US$ 75,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 75,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 75,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Screw cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9592-35
capacidad
5 mL
Descripción general
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)