Documentos clave
SYNF451010A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
10 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and glass stopper
Sinónimos:
Synthware F451010A, glass separatory funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 262,00
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 262,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F451010A
capacidad
10 mL
10 mL
Descripción general
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)