Documentos clave
SYNF431500
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F431500, 3-neck round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 90,30
US$ 90,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 90,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 90,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Junta
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F431500
capacidad
500 mL
500 mL
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)