Documentos clave
SYNF41611L
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F41611L, 2-neck round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F41611L
capacidad
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)