Documentos clave
SYNF371460M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F371460M, filter funnels with fritted disc
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 296,00
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 296,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F371460M
capacidad
60 mL
60 mL
tamaño de poro
10-15 μm
Descripción general
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)