Documentos clave
SYNF362019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F362019M, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 201,00
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 201,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F362019M
capacidad
15 mL
15 mL
frita D.E.
20 mm
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)