Documentos clave
SYNF301025
Synthware single neck round bottom flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinónimos:
Synthware F301025, glass round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 27,50
US$ 27,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 27,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 27,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/10
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F301025
capacidad
25 mL
Descripción general
Supplied with one holed compression caps, one Viton® O-rings and one PTFE - faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)