Documentos clave
SYNF149250
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F149250, round bottom flask with side arm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 84,40
US$ 84,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 84,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 84,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F149250
capacidad
250 mL
Descripción general
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)