Documentos clave
SYNF111900L
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
Sinónimos:
Synthware F111900L
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.580,00
US$ 1.580,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.580,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 1.580,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
material
aluminum flask
joint
Joints neck (120)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F111900L
I.D. × depth
12 cm × 30.2 cm
flask capacity
3500 mL
General description
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)