Documentos clave
SYNF111900
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1900 mL, tall form with metal housing
Sinónimos:
Synthware F111900
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 666,00
US$ 666,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 666,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 666,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum flask
Junta
Joints neck (120)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F111900
D.I. × profundidad
12 cm × 19 cm
matraz capacidad
1900 mL
Descripción general
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1