Documentos clave
SYND441405
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D441405, Dean-Stark apparatus, Distilling receiver, Dean-Stark trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 265,00
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 265,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D441405
capacidad
5 mL
Descripción general
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)