Documentos clave
SYNC396030C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 311,00
US$ 311,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 311,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 311,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Junta
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C396030C
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
53.0 mm × 305 mm
capacidad
1000 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)