Documentos clave
SYNC384630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
500 mL capacity, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Sinónimos:
Synthware C384630, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 206,00
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 206,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C384630
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
40.0 mm × 305 mm
capacidad
500 mL capacity
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
With 35/20 spherical joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)