Documentos clave
SYNC195324
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
Sinónimos:
Synthware C195324, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 216,00
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 216,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C195324
D.I. × L
26.0 mm × 457 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)