Documentos clave
SYNC362625C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
Sinónimos:
Synthware C362625C, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 132,00
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 132,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C362625C
Longitud
254 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)