Documentos clave
SYNC269100
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Sinónimos:
Synthware C269100, coil-type condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 194,00
US$ 194,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 194,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 194,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C269100
manguera tamaño
8 mm
Descripción general
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)