Documentos clave
SYNC195264C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Sinónimos:
Synthware C195264C, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 194,00
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 194,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C195264C
D.I. × L
20.0 mm × 457 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)