Documentos clave
SYNC184262
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
Sinónimos:
Synthware C184262, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 131,00
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C184262
D.I. × L
20.0 mm × 254 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)