Documentos clave
SYNC154100
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
Sinónimos:
Synthware C154100, glass West condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 202,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 202,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C154100
funda L
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)