Documentos clave
SYNA921922
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A921922, glass vacuum adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 52,00
US$ 52,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 52,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 52,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A921922
Descripción general
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (19/22).
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)