Documentos clave
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A851922, Drying tube adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 46,50
US$ 46,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 46,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 46,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A851922
Descripción general
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)