Documentos clave
SYNA851420
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 88,70
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 88,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A851420
Descripción general
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)