Documentos clave
SYNA771410
Synthware inlet/thermometer adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinónimos:
Synthware A771410, thermometer inlet adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 63,60
US$ 63,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 63,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 63,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/10
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A771410
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware inlet or thermometer adapter with a compression cap and a Viton® O-ring to form a tight seal. Cap accommodates a 5.0-7.5mm O.D. plain stem thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring. For microscale applications. To use as syringe port, replace O-ring with PTFE-lined septum.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)