Documentos clave
SYNA602924
Synthware modified anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A602924, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 136,00
US$ 136,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 136,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 136,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A602924
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)