Documentos clave
SYNA152440
Synthware connecting adapter with 75 degree bend
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A152440, bent distillation adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 88,70
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 88,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 88,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A152440
Descripción general
With inner joints at each end.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)