Documentos clave
SYNA531420
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Sinónimos:
Synthware A531420, thermometer inlet adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 88,00
US$ 88,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 88,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 88,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A531420
D.E.
5.0-7.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)