Documentos clave
SYNA342440
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A342440, Adapter, twin connecting hose
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 32,20
US$ 32,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 32,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 32,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A342440
Descripción general
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)