Documentos clave
SYNA232424
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A232424, rotary evaporator bump trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 172,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 172,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A232424
capacidad
100 mL
Descripción general
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)