Documentos clave
SYNA121922
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A121922, glass vacuum transfer adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 188,00
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 188,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A121922
Categorías relacionadas
Descripción general
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)