Documentos clave
SLW3700/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 0
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3700/01
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 802,00
US$ 802,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 802,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 802,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
3700/01
SciLabware
capacidad
125 mL
125 mL
disco diám.
65 mm
tamaño de poro
grade 0 porosity
Descripción general
The 60mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)