Documentos clave
SLW3690/02M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3650
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3690/02M
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 460,00
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 460,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
3690/02M
SciLabware
Altura
60 mm , excluding step
área abierta D.I.
30 mm
vástago L
75 mm × 9 mm
Descripción general
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • It is necessary to use a rubber filter cone to secure the Gooch crucible into the adapter funnel
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)